Lanthaan(III)chloride heptahydraat ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12916.18 12916.30
12916.18EA 68 EUR
12916.18 12916.30
Lanthaan(III)chloride heptahydraat ACS
Lanthaan(III)chloride heptahydraat
CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756
Formule: LaCl₃·7H₂O
MW: 371.37 g/mol
Kookpunt: ∼860 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 91 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149756
CAS nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363