Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
24957.188EA 186 EUR
24957.188 24957.268
Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lanthaan(III)chloride heptahydraat
Formule: LaCl₃·7H₂O
Kookpunt: < 860 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149756
CAS nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %