Kiezelgel drying agent, with moisture indicator (orange gel)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P077.1 P077.2 P077.3
ROTHP077.1EA 56.9 EUR
ROTHP077.1 ROTHP077.2 ROTHP077.3
Kiezelgel drying agent, with moisture indicator (orange gel)
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4