1,1,2,2-Tetrabroomethaan 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
180870010 180872500 180870025
ACRO180870010EA 102 EUR
ACRO180870010 ACRO180872500 ACRO180870025
1,1,2,2-Tetrabroomethaan 98%
1,1,2,2-Tetrabroomethaan
Formule: Br₂HCCHBr₂
MW: 345.65 g/mol
Kookpunt: 244
Smeltpunt: 1 °C
Dichtheid: 2.96 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000133
CAS nummer: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6355 to 1.6375 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤75 APHA