1,3-Dibromobutane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-80-2
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5095
Boiling Point: 173-176°
Beilstein Reference: 1731231
MDL No.: MFCD00000152
Formule:
BrH₂CCH₂BrCHCH₃ Kookpunt: 173…176 °C Dichtheid: 1,789 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000152 CAS nummer: 107-80-2 EINECS: 203-520-8 |