1,4-Dibromobutane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11669.09 A11669.22 A11669.36
A11669.09EA 24.5 EUR
A11669.09 A11669.22 A11669.36
1,4-Dibromobutane ≥98%
1,4-Dibromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 110-52-1 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 131°(267°F) Refractive Index: 1.5186 Melting Point: -20° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 1071199 MDL No.: MFCD00000261
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Kookpunt: 194…196 °C
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1,820
Vlampunt: 131 °C (267 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000261
CAS nummer: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III