1,4-Dibromopentane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L09842.14 L09842.22
L09842.14EA 61 EUR
L09842.14 L09842.22
1,4-Dibromopentane ≥97%
1,4-Dibromopentane
Purity: 97% CAS No.: 626-87-9 Molecular Formula: C5H10Br2 Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5085 Melting Point: -34° Boiling Point: 102-103°/15mm Beilstein Reference: 605295 MDL No.: MFCD00000153
Formule: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
Kookpunt: 102…103 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 1,687
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000153
CAS nummer: 626-87-9
EINECS: 210-967-2