1,5-Dibromopentane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
155990010 155992500
ACRO155990010EA 252 EUR
ACRO155990010 ACRO155992500
1,5-Dibromopentane 97%
1,5-Dibromopentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Kookpunt: 224 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 1,68 g/cm³
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000268
CAS nummer: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %