1,8-Dibromooctane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15651.14 A15651.18 A15651.22 A15651.30
A15651.14EA 48.7 EUR
A15651.14 A15651.18 A15651.22 A15651.30
1,8-Dibromooctane ≥98%
1,8-Dibromooctane
Purity: 98% CAS No.: 4549-32-0 Molecular Formula: Br(CH2)8Br Formula Weight: 272.02 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4995 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 1698114 MDL No.: MFCD00000277
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
Kookpunt: 270…272 °C
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 1,468
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000277
CAS nummer: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5