1,9-Dibromononane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14324.09 A14324.14 A14324.18
A14324.09EA 41.8 EUR
A14324.09 A14324.14 A14324.18
1,9-Dibromononane ≥97%
1,9-Dibromononane
Purity: 97% CAS No.: 4549-33-1 Molecular Formula: C9H18Br2 Formula Weight: 286.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4965 Boiling Point: 285-288° Beilstein Reference: 1737598 MDL No.: MFCD00000279
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Kookpunt: 285…288 °C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,410
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000279
CAS nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0