1-Bromodecane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Decyl bromide
163600010 163605000
ACRO163600010EA 104 EUR
ACRO163600010 ACRO163605000
1-Bromodecane 98%
1-Bromodecane
Formule: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221.18 g/mol
Kookpunt: 238
Smeltpunt: –29.6 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³
Vlampunt: 94
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000221
CAS nummer: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC 97.5 %