1-Bromodecane 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Decyl bromide
A11340.0C A11340.0E A11340.22 A11340.36
A11340.0CEA 727 EUR
A11340.0C A11340.0E A11340.22 A11340.36
1-Bromodecane 98
1-Bromodecane
Purity: 98% CAS No.: 112-29-8 Molecular Formula: C10H21Br Formula Weight: 221.19 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -30° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1735227 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000221
Formule: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221.18 g/mol
Kookpunt: 238 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1.067
Vlampunt: 94 °C (201 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000221
CAS nummer: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III