1-Bromoheptane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Heptyl bromide
A14031.0B
A14031.0I
A14031.30
A14031.0BEA
109
EUR
A14031.0B
A14031.0I
A14031.30
1-Bromoheptane ≥98%
1-Bromoheptane
Purity: 98+%
CAS No.: 629-04-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6Br
Formula Weight: 179.11
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4499
Odour: Recognizable
Melting Point: -58°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1697160
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000273
Formule:
BrH₂C(CH₂)₅CH₃ Kookpunt: 179…180 °C Smeltpunt: –58 °C Dichtheid: 1,139 Vlampunt: 60 °C (140 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000273 CAS nummer: 629-04-9 EINECS: 211-068-8 UN: 1993 ADR: 3,III |