1-Bromohexane 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hexyl bromide
107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 137 EUR
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromohexane 99+%
1-Bromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Kookpunt: 154…158 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –85 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000271
CAS nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)