1-Bromononane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A10577.14
A10577.22
A10577.36
A10577.14EA
34
EUR
A10577.14
A10577.22
A10577.36
1-Bromononane ≥99%
1-Bromononane
Purity: 99%
CAS No.: 693-58-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8Br
Formula Weight: 207.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 1733632
MDL No.: MFCD00000278
Formule:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ Kookpunt: 200…201 °C Smeltpunt: –29 °C Dichtheid: 1,086 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000278 CAS nummer: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |