1-Bromooctane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
166815000
166810025
ACRO166815000EA
86.6
EUR
ACRO166815000
ACRO166810025
1-Bromooctane 99%
1-Bromooctane
Formule:
BrH₂C(CH₂)₆CH₃ Kookpunt: 201 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –55 °C Dichtheid: 1,11 g/cm³ Vlampunt: 78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000276 CAS nummer: 111-83-1 EINECS: 203-912-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 12,06861 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |