1-Bromopentadecane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L07618.09
L07618.18
L07618.09EA
49.3
EUR
L07618.09
L07618.18
1-Bromopentadecane ≥97%
1-Bromopentadecane
Purity: 97%
CAS No.: 629-72-1
Molecular Formula: CH3(CH2)14Br
Formula Weight: 291.32
Flash Point:
Formule:
BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃ Kookpunt: 159…160 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 18…19 °C Dichtheid: 1,005 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000229 CAS nummer: 629-72-1 EINECS: 211-104-2 |