1-Bromoundecane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14333.14 A14333.22 A14333.36
A14333.14EA 35.1 EUR
A14333.14 A14333.22 A14333.36
1-Bromoundecane ≥98%
1-Bromoundecane
Purity: 98% CAS No.: 693-67-4 Molecular Formula: CH3(CH2)10Br Formula Weight: 235.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4563 Melting Point: -9° Boiling Point: 112-114°/10mm Beilstein Reference: 1098390 MDL No.: MFCD00000223
Formule: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
Kookpunt: 112…114 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: –9 °C
Dichtheid: 1,052
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000223
CAS nummer: 693-67-4
EINECS: 211-757-3