2,3-Dibromobutane (±) + meso 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10219.14 A10219.06 A10219.22
A10219.14EA 22.8 EUR
A10219.14 A10219.06 A10219.22
2,3-Dibromobutane (±) + meso 98+%
2,3-Dibromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 5408-86-6 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.5126 Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1718916 MDL No.: MFCD00000146
Formule: H₃C(BrCH)₂CH₃
Kookpunt: 166…167 °C
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1,760
Vlampunt: 123 °C (253 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000146
CAS nummer: 5408-86-6
EINECS: 226-476-1
UN: 2810