2-Bromononane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L07387.03 L07387.06
L07387.03EA 32 EUR
L07387.03 L07387.06
2-Bromononane ≥97%
2-Bromononane
Purity: 97% CAS No.: 2216-35-5 Molecular Formula: C9H19Br Formula Weight: 207.16 Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 208-209° MDL No.: MFCD00017865
Formule: H₃CBrCH(CH₂)₆CH₃
Kookpunt: 208…209 °C
Dichtheid: 1,081
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017865
CAS nummer: 2216-35-5
EINECS: 218-688-8