2-Broompropaan 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
107320010 107322500 107320025 107320100
ACRO107320010EA 113 EUR
ACRO107320010 ACRO107322500 ACRO107320025 ACRO107320100
2-Broompropaan 99%
2-Broompropaan
Formule: H₃CBrCHCH₃
Kookpunt: 59 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³
Vlampunt: 1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000147
CAS nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %