Broomethaan 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
154210010
154215000
154210025
ACRO154210010EA
76.6
EUR
ACRO154210010
ACRO154215000
ACRO154210025
Broomethaan 98%, pure
Broomethaan
Formule:
BrH₂CCH₃ Kookpunt: 38,4 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –119 °C Dichtheid: 1,46 g/cm³ Vlampunt: –23 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000232 CAS nummer: 74-96-4 EINECS: 200-825-8 UN: 1891 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03807 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥97.5 % |