3-Bromobutanone ≥97% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabiised with magnesium oxide (MgO) < 1 %
A10186.30
A10186.18
A10186.09
A10186.30EA
1058
EUR
A10186.30
A10186.18
A10186.09
3-Bromobutanone ≥97% stabilised
3-Bromobutanone
Stabilized with
Purity: 97%
CAS No.: 814-75-5
Molecular Formula: C4H7BrO
Formula Weight: 151.01
Flash Point:
Formule:
H₃CC(O)BrCHCH₃ Kookpunt: 69…70 °C (70 mmHg) Dichtheid: 1,438 Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013538 CAS nummer: 814-75-5 EINECS: 212-404-6 UN: 2922 ADR: 8,II |