1-Bromo-1-chloroethane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L01910.04 L01910.09
L01910.04EA 86.9 EUR
L01910.04 L01910.09
1-Bromo-1-chloroethane ≥98%
1-Bromo-1-chloroethane
Purity: 98% CAS No.: 593-96-4 Molecular Formula: CH3CHBrCl Formula Weight: 143.42 Refractive Index: 1.4660 Boiling Point: 82-83° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00018842
Formule: BrClHCCH₃
Kookpunt: 82…83 °C
Dichtheid: 1,667
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018842
CAS nummer: 593-96-4
EINECS: 209-820-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III