1-Bromo-2-chloroethane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 43.9 EUR
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Bromo-2-chloroethane 98%
1-Bromo-2-chloroethane
Formule: BrH₂CCH₂Cl
Kookpunt: 106…107 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 1,73 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000962
CAS nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %