1-Bromo-2-chloroethane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Ethylene chlorobromide
A12349.0E
A12349.22
A12349.36
A12349.0EEA
521
EUR
A12349.0E
A12349.22
A12349.36
1-Bromo-2-chloroethane ≥98%
1-Bromo-2-chloroethane
Purity: 98%
CAS No.: 107-04-0
Molecular Formula: C2H4BrCl
Formula Weight: 143.42
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4900
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 605265
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000962
Formule:
BrH₂CCH₂Cl Kookpunt: 106…107 °C Smeltpunt: –18 °C Dichtheid: 1,726 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000962 CAS nummer: 107-04-0 EINECS: 203-456-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |