1-Bromo-3-chloropropane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 107 EUR
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Bromo-3-chloropropane 99%
1-Bromo-3-chloropropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Kookpunt: 142…145 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 1,59 g/cm³
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000998
CAS nummer: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %