1-Bromo-4-chlorobutane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
106840250 106841000
ACRO106840250EA 52.6 EUR
ACRO106840250 ACRO106841000
1-Bromo-4-chlorobutane 99%
1-Bromo-4-chlorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kookpunt: 80…82 °C (30 mmHg)
Dichtheid: 1,48 g/cm³
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001010
CAS nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %