1-Bromo-5-chloropentane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
221210050 221210250 221211000
ACRO221210050EA 22.8 EUR
ACRO221210050 ACRO221210250 ACRO221211000
1-Bromo-5-chloropentane 98%
1-Bromo-5-chloropentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Kookpunt: 210…212 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,4 g/cm³
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001016
CAS nummer: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4826 to 1.4846 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %