1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20479.09
B20479.18
B20479.09EA
35.5
EUR
B20479.09
B20479.18
1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
1-Bromo-5-chloropentane
Purity: 98%
CAS No.: 54512-75-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5Br
Formula Weight: 185.50
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4836
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1732341
MDL No.: MFCD00001016
Formule:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Kookpunt: 210…212 °C Dichtheid: 1,408 Vlampunt: 95 °C (203 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001016 CAS nummer: 54512-75-3 EINECS: 259-193-7 |