Bromotrichloromethane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 75-62-7
Molecular Formula: CBrCl3
Formula Weight: 198.28
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5060
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1732543
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000783
Formule:
BrCl₃C Kookpunt: 104…105 °C Smeltpunt: –6 °C Dichtheid: 2,015 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000783 CAS nummer: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |