1-Bromoperfluorooctane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
386790100 386790500 386790000
ACRO386790100EA 105 EUR
ACRO386790100 ACRO386790500 386790000.
1-Bromoperfluorooctane 99%
1-Bromoperfluorooctane
Formule: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Kookpunt: 142 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 1,93 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042082
CAS nummer: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 12,07299
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %