2-Bromo-2-nitropropane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 5447-97-2
Molecular Formula: C3H6BrNO2
Formula Weight: 168.00
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 45-46°/16mm
Beilstein Reference: 1746626
MDL No.: MFCD00007389
Formule:
H₃CBrC(NO₂)CH₃ Kookpunt: 45…46 °C (16 mmHg) Smeltpunt: 33…35 °C Dichtheid: 1,584 Vlampunt: 61 °C (141 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007389 CAS nummer: 5447-97-2 EINECS: 226-668-5 |