1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11217.14
A11217.06
A11217.22
A11217.14EA
241
EUR
A11217.14
A11217.06
A11217.22
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane ≥99%
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Purity: 99%
CAS No.: 22094-18-4
Molecular Formula: C5H10Br2O2
Formula Weight: 261.95
Melting Point: 64-67°
Beilstein Reference: 1698992
Formule:
BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br Smeltpunt: 64…67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051792 CAS nummer: 22094-18-4 |