Thermoreactoren, CR-serie
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1P21-1 1P23-1 1P22-1
705-0707EA 1150 EUR
705-0707 705-0709 705-0708
Thermoreactoren, CR-serie
Blokverwarmers Digitale blokverwarmers
Thermoreactoren voor de bepaling van CZV, totale gehalten van stikstof en fosfor, garanderen een volledige ontbinding van het monster en behouden de nodige hoge reactietemperatuur gedurende de gedefinieerde periode. De belangrijkste temperaturen en ontbindingstijden zijn opgeslagen in 8 vastgelegde, eenvoudig selecteerbare ontbindingsprogramma's. CR 3200 en CR 4200 kunnen worden gebruikt met een optionele TFK CR-externe temperatuursonde, die kan worden gebruikt als testhulpmiddel. De sonde kan worden aangesloten op de interface in de plaats van een cuvet, de ingestelde en werkelijke temperaturen kunnen worden weergegeven door een printer of een PC, zodat de functie niet alleen kan worden gemonitord, maar ook kan worden gedocumenteerd. Geschikt voor 16 mm cuvetten.
  • Snelle ontbinding voor CZV
  • CR 2200 is ideaal voor de uitvoering van wateranalyse met kleine monsterhoeveelheden.
  • Voor meer gespecialiseerde wateranalyse en laboratoriumtoepassingen zijn de CR 3200 of CR 4200-modellen geschikt
  • Er kunnen meerdere tests tegelijk worden uitgevoerd met de CR 4200 – uitvoering van tot 12 CZV ontbindingen (148 °C) en tot 12× total-N (120 °C)