Acetonitril ≥99.8% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
42880.K2
42880.0F
42880.K2EA
98.5
EUR
42880.K2
42880.0F
Acetonitril ≥99.8% for HPLC
Acetonitril
Formule:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Kookpunt: 80…82 °C Smeltpunt: –48 °C…–45 °C Dichtheid: 0.786 Vlampunt: 5 °C (41 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001878 CAS nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II Bereik: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |