Controlezegel, close-it food & pharma
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5303-2017 5303-2018 5303-3018 5303-3017 5303-2020 5303-2023 5303-2021 5303-2022 5303-3020 5303-3022 5303-3021 5303-3023 9990-8075
312-0073EA 66.9 EUR
312-0073 312-0074 312-0076 312-0075 312-0094 312-0097 312-0095 312-0096 312-0098 312-0100 312-0099 312-0101 BURK9990-8075
Controlezegel, close-it food & pharma
Etiketten
Een controlezegel met een kleefmiddel dat is goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen. De sterkte van het kleefmiddel is bijna net zo krachtig als die van het origineel. Net als het origineel heeft close-it food & pharma een barrièrelaag van aluminiumfolie.
  • Adheres very firmly
  • Can be written on
  • Adhesive complies with the FDA and European guidelines for foodstuffs
Dit betekent dat food & pharma geschikt is voor monstername van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica, voedseltoevoegingen, zelfs bevroren producten waar zuiverheid van groot belang is.