Verlicht vergrootglas op zakformaat, mobilux
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
15117 15113 151112 15112 15116 15114 15122
630-1313EA 92.2 EUR
630-1313 630-1312 630-2178 630-2179 630-2180 620-2616 ESCH15122
Verlicht vergrootglas op zakformaat, mobilux
Vergrootglazen en loepen
Modern ontwerp, LED-verlichting en een aan beide zijden met Ceratec®-antikraslaag gecoate lens voor optimale prestaties.
  • Wit LED-licht, verwisselbaar via een opzetbaar geel filter met een levensduur van 50.000 uur
  • Gebruiksvriendelijk: grote lichtschakelaar
  • Panoramisch gezichtsveld
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met twee AA-batterijen en draagtas.