(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24833.06
B24833.14
B24833.06EA
34.6
EUR
B24833.06
B24833.14
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7301-93-1
Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 450.15
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD04039352
Formule:
C₂₀H₁₉Br₂P Smeltpunt: 186…189 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04039352 CAS nummer: 7301-93-1 |