(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00679.14
L00679.22
L00679.14EA
83.1
EUR
L00679.14
L00679.22
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 7237-34-5
Molecular Formula: HO(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 387.26
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 3922741
Formule:
C₂₀H₂₀BrOP Smeltpunt: 218…220 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011901 CAS nummer: 7237-34-5 |