(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
B23988.06
B23988.14
B23988.22
B23988.06EA
54.2
EUR
B23988.06
B23988.14
B23988.22
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 2739-98-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Kookpunt: 69…70 °C (0,05 mmHg) Smeltpunt: 86…90 °C Dichtheid: 1,084 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006359 CAS nummer: 2739-98-2 EINECS: 220-365-1 |