L(+)-Isoleucine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4030756.0100 4030756.0500
BACE4030756.0100EA 0 EUR
BACE4030756.0100 BACE4030756.0500
L(+)-Isoleucine
L(+)-Isoleucine
Sequence: H-Ile-OH
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Smeltpunt: 279…280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064222
CAS nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179