(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H27231.06
H27231.03
H27231.06EA
106
EUR
H27231.06
H27231.03
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4385-56-2
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.21
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 2851658
Formule:
C₁₀H₁₂O₅ Smeltpunt: 127…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016834 CAS nummer: 4385-56-2 EINECS: 224-494-4 |