3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43778.09
43778.04
43778.18
43778.09EA
112
EUR
43778.09
43778.04
43778.18
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 1504-58-1
Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH
Formula Weight: 132.16
Flash Point:
Formule:
C₉H₈O Kookpunt: 129…130 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,078 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040914 CAS nummer: 1504-58-1 |