(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23040.09
B23040.18
B23040.09EA
40
EUR
B23040.09
B23040.18
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7333-63-3
Molecular Formula: Br(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 478.22
Melting Point: 206-212°
Beilstein Reference: 3812291
Formule:
C₂₂H₂₃Br₂P Smeltpunt: 206…212 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00031636 CAS nummer: 7333-63-3 |