(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
A12023.14
A12023.22
A12023.36
A12023.14EA
46
EUR
A12023.14
A12023.22
A12023.36
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 17814-85-6
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 205-209°
Beilstein Reference: 3586477
MDL No.: MFCD00011906
Formule:
C₂₃H₂₄BrO₂P Smeltpunt: 205…209 °C Vlampunt: 195 °C (383 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011906 CAS nummer: 17814-85-6 EINECS: 241-782-5 |