(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
A14550.22EA
1083
EUR
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 54401-85-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Kookpunt: 86…88 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 18…20 °C Dichtheid: 1,080 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051830 CAS nummer: 54401-85-3 EINECS: 259-150-2 |