Bicine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
9162.1 9162.2
ROTH9162.1EA 0 EUR
ROTH9162.1 ROTH9162.2
Bicine
Bicine
Formule: C₆H₁₃NO₄
Smeltpunt: 185…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004295
CAS nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1