Triethylamine
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PIER25108EA 185 EUR
PIER25108
Triethylamine
Triethylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
MW: 101,19 g/mol
Kookpunt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009051
CAS nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg