(Ethylthio)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L04743.06 L04743.14
L04743.06EA 32.8 EUR
L04743.06 L04743.14
(Ethylthio)acetic acid ≥97%
(Ethylthio)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 627-04-3 Molecular Formula: CH3CH2SCH2CO2H Formula Weight: 120.18 Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 117-118°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00021769
Formule: C₄H₈O₂S
Kookpunt: 117…118 °C (11 mmHg)
Dichtheid: 1,1497 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021769
CAS nummer: 627-04-3
EINECS: 210-979-8
UN: 3265
ADR: 8,III